Learn More
2,3-Diciano-5,6-difenilpirazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dicyano-5,6-diphenylpyrazine |
| CAS | 52197-23-6 |
| Fórmula molecular | C18 H10 N4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H10N4/c19-11-15-16(12-20)22-18(14-9-5-2-6-10-14)17(21-15)13-7-3-1-4-8-13/h1-10H |
| SMILES | N#Cc1nc(c2ccccc2)c(nc1C#N)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 5,6-difenilpirazina-2,3-dicarbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 282.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.0905 |