Learn More
2,3-diclorotolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichlorotoluene |
| CAS | 32768-54-0 |
| Fórmula molecular | C7 H6 Cl2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Toluene, 2,3-dichloro- (8CI), 1,2-Dichloro-3-methylbenzene, 2,3-Dichlorotoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6Cl2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2-dicloro-3-metilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 161.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.9847 |