Learn More
2,3-dicloroquinoxalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichloroquinoxaline |
| CAS | 2213-63-0 |
| Fórmula molecular | C8H4Cl2N2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | NSC 33437 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4Cl2N2/c9-7-8(10)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H |
| SMILES | Clc1nc2ccccc2nc1Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 199.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.9752 |