Learn More
2,3-Dicloroquinoxalina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439263 25 g 25 g
11429263 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439263 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11734.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2213-63-0 | C8H4Cl2N2 | 199.034 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2213-63-0
Fórmula molecular C8H4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 199.034
Número MDL MFCD00006720
Clave InChI SPSSDDOTEZKOOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoxaline, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-quinoxaline, ccris 4789, quinoxaline, dichloro, dichloroquinoxaline, pubchem15473, 2,3 dichloroquinoxaline, 2.3-dichloroquinoxaline, acmc-1cfck, 3,4-dichloroquinoxaline
PubChem CID 16659
Nombre IUPAC 2,3-dicloroquinoxalina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloroquinoxaline
Punto de fusión 151°C to 155°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 126076
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.04
Porcentaje de pureza 98%