Learn More
2,3-Dicloroquinoxalina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10646501 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10756642 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10646501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330830100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2213-63-0 | C8H4Cl2N2 | 199.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2213-63-0
Fórmula molecular C8H4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 199.04
Número MDL MFCD00006720
Clave InChI SPSSDDOTEZKOOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoxaline, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-quinoxaline, ccris 4789, quinoxaline, dichloro, dichloroquinoxaline, pubchem15473, 2,3 dichloroquinoxaline, 2.3-dichloroquinoxaline, acmc-1cfck, 3,4-dichloroquinoxaline
PubChem CID 16659
Nombre IUPAC 2,3-dicloroquinoxalina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dichloroquinoxaline
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 150°C to 155°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 23, 177
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dichloroquinoxaline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.