Learn More
2,3-Dicloropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454933 25 g 25 g
11444933 5 g 5 g
11464933 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454933 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12241.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2402-77-9 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2402-77-9
Fórmula molecular C5H3Cl2N
Peso molecular (g/mol) 147.99
Número MDL MFCD00006229
Clave InChI MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7x
PubChem CID 16988
Nombre IUPAC 2,3-dicloropiridina
SMILES ClC1=CC=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloropyridine
Punto de fusión 65°C to 69°C
Olor Unpleasant
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 109811
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.99
Porcentaje de pureza 99%