Learn More
Ácido 2,3-dicloropiridina-5-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichloropyridine-5-boronic acid |
| CAS | 1072944-15-0 |
| Fórmula molecular | C5H4BCl2NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4BCl2NO2/c7-4-1-3(6(10)11)2-9-5(4)8/h1-2,10-11H |
| SMILES | OB(O)c1cnc(Cl)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (5,6-dicloropiridin-3-il)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 191.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.9712 |