Learn More
2,3-dicloropirazina, TRC
Código de producto. 30381303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381303 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30381303 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4355755G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloropyrazine
CAS 4858-85-9
Fórmula molecular C4H2Cl2N2
Cantidad 5 g
Sinónimo 5,6-Dichloropyrazine
Fórmula InChI InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-4(6)8-2-1-7-3/h1-2H
SMILES Clc1nccnc1Cl
Peso molecular (g/mol) 148.98