Learn More
2,3-Dicloropirazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11946631 100 g 100 g
10680735 5 g 5 g
10591774 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11946631 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377041000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4858-85-9 | C4H2Cl2N2 | 148.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4858-85-9
Fórmula molecular C4H2Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 148.97
Número MDL MFCD00040964
Clave InChI MLCNOCRGSBCAGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazine, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-pyrazine, 2,3-dichloro pyrazine, 2,3-dichloro-1,4-diazine, 2,3-dichlorpyrazin, dichloropyrazine, dichloro pyrazine, zlchem 169, 2 3-dichloropyrazine, 2,3 dichloropyrazine
PubChem CID 78575
Nombre IUPAC 2,3-dicloropirazina
SMILES ClC1=NC=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dichloropyrazine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 22.5°C to 24.5°C
Densidad 1.4310g/mL
Punto de ebullición 105.0°C to 107.0°C (50.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.431
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.98
Porcentaje de pureza 98%