Learn More
2,3-Dicloropirazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10680735 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10680735 5 g 5 g
10591774 25 g 25 g
11946631 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10680735 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377040050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4858-85-9 | C4H2Cl2N2 | 148.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4858-85-9
Fórmula molecular C4H2Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 148.97
Número MDL MFCD00040964
Clave InChI MLCNOCRGSBCAGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazine, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-pyrazine, 2,3-dichloro pyrazine, 2,3-dichloro-1,4-diazine, 2,3-dichlorpyrazin, dichloropyrazine, dichloro pyrazine, zlchem 169, 2 3-dichloropyrazine, 2,3 dichloropyrazine
PubChem CID 78575
Nombre IUPAC 2,3-dicloropirazina
SMILES ClC1=NC=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dichloropyrazine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 22.5°C to 24.5°C
Densidad 1.4310g/mL
Punto de ebullición 105.0°C to 107.0°C (50.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.431
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.98
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dichloropyrazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dichloropyrazine