Learn More
2,3-Dicloropirazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332457 5 g 5 g
11322457 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11500.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4858-85-9 | C4H2Cl2N2 | 148.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4858-85-9
Fórmula molecular C4H2Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 148.97
Número MDL MFCD00040964
Clave InChI MLCNOCRGSBCAGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazine, 2,3-dichloro, 2,3-dichloro-pyrazine, 2,3-dichloro pyrazine, 2,3-dichloro-1,4-diazine, 2,3-dichlorpyrazin, dichloropyrazine, dichloro pyrazine, zlchem 169, 2 3-dichloropyrazine, 2,3 dichloropyrazine
PubChem CID 78575
Nombre IUPAC 2,3-dicloropirazina
SMILES ClC1=NC=CN=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloropyrazine
Punto de ebullición 105°C to 107°C (50 mmHg)
Índice de refracción 1.5645
Cantidad 5 g
Beilstein 112628
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.98
Porcentaje de pureza 98%