Learn More
Cloruro de 2,3-dicloropropionilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichloropropionyl Chloride |
| CAS | 7623-13-4 |
| Fórmula molecular | C3H3Cl3O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dichloropropanoyl Chloride, α,β-Dichloropropionic Acid Chloride, α,β-Dichloropropionyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3Cl3O/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2 |
| SMILES | C(C(=O)Cl)(CCl)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2,3-dicloropropanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 161.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.9249 |