Learn More
2,3-dicloropropionitrilo, 94 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11418027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418027 10 g 10 g
11428027 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17438.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2601-89-0
Fórmula molecular C3H3Cl2N
Peso molecular (g/mol) 123.96
Número MDL MFCD00013809
Clave InChI RJJDLPQZNANQDQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2,3-dichloropropionitrile, propanenitrile, 2,3-dichloro, alpha,beta-dichloropropionitrile, 2,3-dichloropropiononitrile, propionitrile, 2,3-dichloro-6ci,7ci,8ci, acmc-1chvi, 2,3-dichloropropanitrile, #
PubChem CID 92935
Nombre IUPAC 2,3-dicloropropanonitrilo
SMILES ClCC(Cl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloropropionitrile
Densidad 1.35
Punto de ebullición 62°C to 63°C (13 mmHg)
Cantidad 10 g
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.96
Porcentaje de pureza 94%