Learn More
Ácido 2,3-dicloropropanoico, TRC
Código de producto. 30380674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30380674 100 mg -
30381091 1 g -
30382927 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30380674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD434630100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565-64-0
Fórmula molecular C3 H4 Cl2 O2
Peso molecular (g/mol) 142.96
Sinónimo Propionic acid, 2,3-dichloro- (8CI), 2,3-Dichloropropanoic acid, 2,3-Dichloropropionic acid, NSC 60521, α,β-Dichloropropionic acid, 2,3-Dichloropropionic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2,3-dicloropropanoico
SMILES OC(=O)C(Cl)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloropropanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4Cl2O2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.9588