Learn More
Clorhidrato de 2,3-diclorofenilhidracina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444290 5 g 5 g
11454290 25 g 25 g
11464290 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444290 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10717.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21938-47-6 | C6H6Cl2N2 | 177.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21938-47-6
Fórmula molecular C6H6Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 177.03
Número MDL MFCD00052265
Clave InChI HPIALSXRVQRGMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichlorophenylhydrazine hydrochloride, 2,3-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 2,3-dichlorophenyl-, monohydrochloride, 1-2,3-dichlorophenyl hydrazine hydrochloride, pubchem7561, acmc-209fpn, ksc494k0t, 2,3-dichlorophenylhydrazine, chloride, 2,3-dichlorophenylhydrazine hcl
PubChem CID 12276572
Nombre IUPAC (2,3-diclorofenil)hidracina;clorhidrato
SMILES NNC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼204°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 3708910
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.49
Porcentaje de pureza 97%