Learn More
Ácido 2,3-diclorofenilborónico, 97%
Código de producto. 10591852 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10591852 1 g Frasco de vidrio 1 g
10792823 5 g Frasco de vidrio 5 g
10667854 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10591852 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367710010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 151169-74-3 | C6H5BCl2O2 | 190,81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151169-74-3
Fórmula molecular C6H5BCl2O2
Peso molecular (g/mol) 190.81
Número MDL MFCD01075703
Clave InChI TYIKXPOMOYDGCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichlorophenyl boronic acid, 2,3-dichlorobenzeneboronic acid, 2,3-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,3-dichlorophenyl, contains varying amounts of anhydride, pubchem1810, dichlorophenylboronic acid, acmc-1c0ur, dichlorobenzene boronic acid
PubChem CID 2734661
Nombre IUPAC ácido (2,3-diclorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dichlorophenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 242°C to 244°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.82
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación