Learn More
Ácido 2,3-diclorofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435527 5 g 5 g
15445527 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32763.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10236-60-9 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10236-60-9
Fórmula molecular C8H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 205.034
Número MDL MFCD01861393
Clave InChI YWMXEUIQZOQESD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichlorophenylacetic acid, 2-2,3-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorophenyl acetic acid, 2,3-dichlorobenzeneacetic acid, rarechem al bo 1228, timtec-bb sbb003500, 3-dichlorophenylacetic acid, acmc-1c25x, 2,3-dichlorophenylaceticacid
PubChem CID 2734600
Nombre IUPAC ácido 2-(2,3-diclorofenil)acético
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorophenylacetic acid
Punto de fusión 132°C to 136°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Porcentaje de pureza 98%