Learn More
2,3-Diclorofenilisotiocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459976 5 g 5 g
11469976 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20930.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6590-97-2 | C7H3Cl2NS | 204.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6590-97-2
Fórmula molecular C7H3Cl2NS
Peso molecular (g/mol) 204.07
Número MDL MFCD00041048
Clave InChI RQZIODPVCCTBAQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2796281
Nombre IUPAC 1,2-Dicloro-3-isotiocianatobenceno
SMILES ClC1=CC=CC(N=C=S)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Densidad 1.434
Punto de ebullición 256°C to 258°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.674
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 2091585
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 2,3-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,3-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,1,2-dichloro-3-isothiocyanato, benzene, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato, dichlorophenylisothiocyanate, dichlorophenyl isothiocyanate, acmc-1b4g1, 2,3-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato-benzene, 2,3-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.08
Porcentaje de pureza 97%