Learn More
2,3-Diclorofenilisotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10313113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10313113 10 g 10 g
10086604 5 g 5 g
10225314 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10313113 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01755EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
CAS 6590-97-2
Fórmula molecular C7H3Cl2NS
Peso molecular (g/mol) 204.07
Número MDL MFCD00041048
Clave InChI RQZIODPVCCTBAQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2796281
Nombre IUPAC 1,2-Dicloro-3-isotiocianatobenceno
SMILES ClC1=CC=CC(N=C=S)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Densidad 1.434g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Sinónimo 2,3-dichlorophenyl isothiocyanate, 2,3-dichlorophenylisothiocyanate, benzene,1,2-dichloro-3-isothiocyanato, benzene, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato, dichlorophenylisothiocyanate, dichlorophenyl isothiocyanate, acmc-1b4g1, 2,3-dichlorophenyl-isothiocyanate, 1,2-dichloro-3-isothiocyanato-benzene, 2,3-dichloro-1-isothiocyanato-benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.08
Porcentaje de pureza 97%