Learn More
Ácido 2,3-diclorofenoxiacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichlorophenoxyacetic Acid |
| CAS | 2976-74-1 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Cl2 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Acetic acid, (2,3-dichlorophenoxy)- (8CI,9CI), 2-(2,3-Dichlorophenoxy)acetic acid, 2,3-D, 2,3-Dichlorophenoxyacetic acid, NSC 74462 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6Cl2O3/c9-5-2-1-3-6(8(5)10)13-4-7(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)COc1cccc(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(2,3-diclorofenoxi)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 221.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.9694 |