Learn More
Ácido 2,3-diclorofenoxiacético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480753 25 g 25 g
11470753 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480753 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13231.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2976-74-1 | C8H6Cl2O3 | 221.033 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2976-74-1
Fórmula molecular C8H6Cl2O3
Peso molecular (g/mol) 221.033
Número MDL MFCD00004299
Clave InChI RBJIGQRZLITQJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichlorophenoxyacetic acid, 2-2,3-dichlorophenoxy acetic acid, 2,3-dichlorophenoxy acetic acid, 2,3-dichlorophenoxyaceticacid, acetic acid,2-2,3-dichlorophenoxy, acetic acid, 2,3-dichlorophenoxy, pubchem23860, acmc-20a9i3, 2,3-dichloro phenoxyacetic acid, acetic acid,3-dichlorophenoxy
PubChem CID 18105
Nombre IUPAC ácido 2-(2,3-diclorofenoxi)acético
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)OCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorophenoxyacetic acid
Punto de fusión 173°C to 175°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1963475
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.04
Porcentaje de pureza 97%