Learn More
2,3-diclorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichlorophenol |
| CAS | 576-24-9 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl2 O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Phenol, 2,3-dichloro- (8CI, 9CI, ACI), 2,3-Dichlorophenol (ACI), NSC 60646 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1cccc(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,3-diclorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 163 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.9639 |