Learn More
2,3-Diclorofenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410018 25 g 25 g
11420018 100 g 100 g
11430018 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22943.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 576-24-9 | C6H4Cl2O | 163.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 576-24-9
Fórmula molecular C6H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 163.00
Número MDL MFCD00002160
Clave InChI UMPSXRYVXUPCOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2,3-dichloro, dichlorophenol, unii-izm39u444l, ccris 5902, 2,3-dichloro phenol, 2,3 dichlorophenol, phenol,3-dichloro, pubchem3696, 2,3-dichloro-phenol, acmc-1ar0l
PubChem CID 11334
Nombre IUPAC 2,3-diclorofenol
SMILES OC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorophenol
Punto de fusión 57°C to 60°C
Punto de ebullición 206°C
Temperatura de inflamación 115°C (239°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 25 g
Número UN UN2020
Beilstein 2043615
Formula Weight (peso de la fórmula) 163
Porcentaje de pureza ≥98%