Learn More
2,3-Diclorooctafluorobutano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11307316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307316 1 g 1 g
11317316 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09252.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 355-20-4
Fórmula molecular C4Cl2F8
Peso molecular (g/mol) 270.93
Número MDL MFCD00018064
Clave InChI LXANZHXWGZWFAC-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 78982
Nombre IUPAC 2,3-dicloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluorobutano
SMILES FC(F)(F)C(F)(Cl)C(F)(Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorooctafluorobutane
Punto de fusión ∼-68°C
Densidad 1.68
Punto de ebullición 62°C to 63°C
Índice de refracción 1.313
Cantidad 1 g
Beilstein 1777520
Sinónimo 2,3-dichlorooctafluorobutane, butane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro, butane, 2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-, r*,r*, acmc-1cpcx, acmc-20dh57, 2,3-dichlorooctafluorobutan, butane,2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-, 2r,3r-rel, #, butane,2,3-dichloro-1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.94
Porcentaje de pureza 97%