Learn More
2,3-Diclorobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382687 25 g 25 g
11362687 1 g 1 g
11372687 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11382687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11884.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 39226-95-4 | C7H7Cl2N | 176.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39226-95-4
Fórmula molecular C7H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 176.04
Número MDL MFCD00047927
Clave InChI JHBVZGONNIVXFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichlorobenzylamine, 2,3-dichlorophenyl methanamine, 2,3-dichloro-benzylamine, 2,3-dichlorobenzyl amine, chembl13165, 1-2,3-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorophenyl methylamine, pubchem16713, acmc-1ae0r
PubChem CID 587625
Nombre IUPAC (2,3-diclorofenil)metanamina
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorobenzylamine
Densidad 1.321
Punto de ebullición 124°C to 126°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Índice de refracción 1.582
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 2639296
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.05
Porcentaje de pureza 97%