Learn More
Bromuro de 2,3-diclorobencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2, 3-Dichlorobenzyl bromide |
| Nombre de nota | 99% |
| CAS | 57915-78-3 |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 29°C to 32°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 2,3-Dichlorobenzyl bromide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.