Learn More
2,3-Diclorobenzoilo Nitrilo, TRC
Código de producto. 30135535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135535 10 g 10 g
30010627 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43225010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77668-42-9
Fórmula molecular C8 H3 Cl2 N O
Peso molecular (g/mol) 200.02
Sinónimo Benzeneacetonitrile, 2,3-dichloro-α-oxo-, 2,3-Dichlorobenzoyl cyanide, 2,3-Dichlorobenzoyl nitrile
Nombre IUPAC 2,3-diclorobenzoilo cianuro
SMILES Clc1cccc(C(=O)C#N)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorobenzoyl Nitrile
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-6-3-1-2-5(8(6)10)7(12)4-11/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.9592