Learn More
Cloruro de 2,3-diclorobenzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichlorobenzoyl chloride |
| CAS | 2905-60-4 |
| Fórmula molecular | C7 H3 Cl3 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,3-Dichlorobenzoyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H3Cl3O/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H |
| SMILES | ClC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2,3-diclorobenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 209.457 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.925 |