Learn More
Cloruro de 2,3-diclorobenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337466 100 g 100 g
11317466 5 g 5 g
11327466 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11337466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09506.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2905-60-4 | C7H3Cl3O | 209.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2905-60-4
Fórmula molecular C7H3Cl3O
Peso molecular (g/mol) 209.45
Número MDL MFCD00035937
Clave InChI YBONBWJSFMTXLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, dichloro, dichlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2,3-dichloro, unii-i50f21ps1n, 2,3-dichlorobenzoylchloride, acmc-1cfin, 2,3-dichlorobenzoyl-chloride, ksc202s8t, 2, 3-dichlorobenzoyl chloride, 2,3-dcoc
PubChem CID 17944
Nombre IUPAC cloruro de 2,3-diclorobenzoilo
SMILES ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorobenzoyl chloride
Punto de fusión 28°C to 32°C
Punto de ebullición 140°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 167°C (332°F)
Olor Pungent
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 2575973
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.46
Porcentaje de pureza 98%