Learn More
2,3-Diclorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462557 5 g 5 g
11472557 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14809.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6574-97-6 | C7H3Cl2N | 172.008 g/mol
2,3-Dichlorobenzonitrile, is used as a reactant involved in nucleophilic aromatic fluorination, reactions with magnesium amides for synthesis of carboxamides, Suzuki-Miyaura coupling reactions. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3-diclorobenzonitrilo se utiliza como reactante implicado en la fluorinación aromática nucleofílica, reacciones con amidas de magnesio para la síntesis de carboxamidas y reacciones de acoplamiento de Suzuki-Miyaura. Es una importante materia prima y sustancia intermedia que se usa en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Es miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6574-97-6
Fórmula molecular C7H3Cl2N
Peso molecular (g/mol) 172.008
Número MDL MFCD00016372
Clave InChI OHDYZVVLNPXKDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, dichloro, 2,3-dichlorobenzenecarbonitrile, benzonitrile, 2,3-dichloro, dichlorobenzonitrile, pubchem12516, 2,3-dichloro benzonitrile, 2,3-dichlorophenyl cyanide, 2,3-di-chloro-benzonitrile, acmc-1b38y, ksc357s4b
PubChem CID 736567
Nombre IUPAC 2,3-diclorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorobenzonitrile
Punto de fusión 60°C to 65°C
Punto de ebullición 114°C (6 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2438753
Información de solubilidad It is miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.01
Porcentaje de pureza 98%