Learn More
Ácido 2,3-diclorobencenoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichlorobenzoic acid |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.9588 |