Learn More
Ácido 2,3-diclorobencenoico, TRC
Código de producto. 17901705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17901705 100 g 100 g
17931595 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17901705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD431950100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-45-3
Fórmula molecular C7 H4 Cl2 O2
Peso molecular (g/mol) 191.01
Sinónimo Benzoic acid, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzoic acid
Nombre IUPAC ácido 2,3-diclorobenzoico
SMILES OC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorobenzoic acid
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.9588