Learn More
Ácido 2,3-diclorobenzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 2,3-diclorobenzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichlorobenzoic acid |
| CAS | 50-45-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,3-Dichlorobenzoic acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H4 Cl2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Lamotrigine Imp. E (EP), Lamotrigine USP Related Compound B, Lamotrigine USP RC B, 2,3-Dichlorobenzoic Acid, USP Lamotrigine Related Compound B, 69Y77, Ph Eur Lamotrigine Impurity E, 2,3-dichlorobenzoic acid 69Y77 (Ph Eur Lamotrigine Impurity E), (Ph Eur Impurity E), Lamotrigine Related Compound B, Lamotrigine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | ácido 2,3-diclorobenzoico |
| Mostrar más |