Learn More
Ácido 2,3-diclorobenzoico-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichlorobenzoic-7-13C |
| CAS | 1184971-82-1 |
| Fórmula molecular | 13C C6 H4 Cl2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dichlorobenzoic acid-13C, 2,3-Dichlorobenzoic acid-7-13C, 2,3-Dichlorobenzoic-13C acid, 2,3-Dichlorobenzoic-α-13C acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)/i7+1 |
| SMILES | O[13C](=O)c1cccc(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | ácido 2,3-diclorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 192 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.9622 |