Learn More
Cloruro de 2,3-diclorobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichlorobenzenesulfonyl chloride |
| Punto de fusión | 57°C to 62°C |
| Punto de ebullición | 131°C to 133°C (1 mmHg) |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 7703966 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.51 |
| Porcentaje de pureza | 98% |