Learn More
Cloruro de 2,3-diclorobencenosulfonilo, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10169981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5 g; frasco de vidrio
Código de producto.
10169981 5 g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10169981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 356600050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
CAS 82417-45-6
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de ebullición 140.0°C to 142.0°C (2.0mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H3Cl3O2S
Fórmula lineal Cl(Cl)C6H3SO2Cl
Número MDL MFCD00051844
Cantidad 5g
Sinónimo 2,3-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,3-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 2,3-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 2,3-dichlorobenzenesulphonylchloride, 2,3-dichlorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,3-dichloro-9ci, 2,3-dichlorobenzenesulfonylchloride, pubchem5114, buttpark 9357-48, acmc-1bl9r
Clave InChI PQODWTNHDKDHIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 2,3-diclorobencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 245.51
PubChem CID 2734222
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.51
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.