Learn More
2,3-Diclorobencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11330256 1 g 1 g
11320256 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32489.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 82967-94-0 | C6H5Cl2NO2S | 226.071 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82967-94-0
Fórmula molecular C6H5Cl2NO2S
Peso molecular (g/mol) 226.071
Número MDL MFCD00464303
Clave InChI QJARBNAXWFCCKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichlorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2,3-dichloro, dichlorbenzolsulfonamid, 2,3 dichlorobenzenesulfonamide, 2,3-dichlorobenzenesulphonamide
PubChem CID 8317947
Nombre IUPAC 2,3-diclorobencenosulfonamida
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorobenzenesulfonamide
Punto de fusión 218°C to 221°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.08
Porcentaje de pureza 97%