Learn More
2,3-Diclorobenzenosulfonamida (>90%), TRC
Código de producto. 30377494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377494 50 mg
30376023 500 mg
30382367 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43534350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82967-94-0
Fórmula molecular C6H5NO2SCl2
Peso molecular (g/mol) 226.08
Sinónimo 2,3-Dichlorobenzenesulfonamide, 2,3-Dichlorobenzene-1-sulfonamide, M and B 9811
Nombre IUPAC 2,3-diclorobencenosulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorobenzenesulfonamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Cl2NO2S/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.9418