Learn More
Ácido 2,3-diclorobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499817 25 g 25 g
11479817 1 g 1 g
11489817 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22781.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 151169-74-3 | C6H5BCl2O2 | 190.81 g/mol
2,3-Dichlorobenzeneboronic acid is used as a reactant for Suzuki-Miyaura coupling reactions. It is also used in preparation of biologically and pharmacologically active molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,3-diclorobencenoborónico se utiliza como reactante para las reacciones de acoplamiento de Suzuki-Miyaura. También se utiliza en la preparación de moléculas biológica y farmacológicamente activas.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151169-74-3
Fórmula molecular C6H5BCl2O2
Peso molecular (g/mol) 190.81
Número MDL MFCD01075703
Clave InChI TYIKXPOMOYDGCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichlorophenyl boronic acid, 2,3-dichlorobenzeneboronic acid, 2,3-dichlorophenyl boranediol, boronic acid, 2,3-dichlorophenyl, contains varying amounts of anhydride, pubchem1810, dichlorophenylboronic acid, acmc-1c0ur, dichlorobenzene boronic acid
PubChem CID 2734661
Nombre IUPAC ácido (2,3-diclorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=C(Cl)C(Cl)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 233°C to 242°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.82
Porcentaje de pureza 98%