Learn More
2,3-Diclorobenzamidil guanidina-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichlorobenzamidyl Guanidine-13C2 |
| CAS | 1185047-08-8 |
| Fórmula molecular | 13C2 C6 H8 Cl2 N4 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dichlorobenzamidyl Guanidine 13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8Cl2N4O/c9-5-3-1-2-4(6(5)10)7(15)13-14-8(11)12/h1-3H,(H,13,15)(H4,11,12,14)/i7+1,8+1 |
| SMILES | N[13C](=N)NN[13C](=O)c1cccc(Cl)c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1-[(2,3-diclorobenzoil)amino]guanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 249.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.0142 |