Learn More
2,3-Diclorobenzaldehído, TRC
Código de producto. 30382732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382732 50 g 50 g
30384493 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43191550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorobenzaldehyde
CAS 6334-18-5
Fórmula molecular C7 H4 Cl2 O
Cantidad 50 g
Sinónimo Benzaldehyde, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzaldehyde, NSC 28450
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4Cl2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
SMILES Clc1cccc(C=O)c1Cl
Nombre IUPAC 2,3-diclorobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 175.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.9639