Learn More
2,3-diclorobenzaldehído, Mikromol™
Descripción
2,3-Diclorobenzaldehído
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichlorobenzaldehyde |
| CAS | 6334-18-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,3-Dichlorobenzaldehyde |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H4 Cl2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | O-Acetylflupentixol Hydrochloride, Benzaldehyde, 2,3-dichloro-, 2,3-Dichlorobenzaldehyde, NSC 28450 |
| SMILES | Clc1cccc(C=O)c1Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 175.01 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |