Learn More
2,3-diclorobenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15700849 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15700849 100 g Frasco de vidrio 100 g
10591671 25 g Frasco de vidrio 25 g
10760965 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15700849 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 232671000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6334-18-5 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6334-18-5
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 175.01
Número MDL MFCD00010127
Clave InChI LLMLNAVBOAMOEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,3-dichloro, dichlorobenzaldehyde, benzaldehyde, dichloro, ccris 8612, dichlorbenzaldehyd, pubchem3079, 2,3-dichlorobenzaldehyd, benzaldehyde,3-dichloro, 2,3-dichloro-benzaldehyde, acmc-209nf0
PubChem CID 35745
Nombre IUPAC 2,3-diclorobenzaldehído
SMILES ClC1=CC=CC(C=O)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dichlorobenzaldehyde
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 60.0°C to 64.0°C
Color Blanco
Densidad 135g/mL
Punto de ebullición 144.0°C (30.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 135°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3CHO
Cantidad 100 g
Beilstein 07, III, 878
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino