Learn More
2,3-Diclorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489362 250 g 250 g
11479362 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489362 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10118.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 6334-18-5 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6334-18-5
Fórmula molecular C7H4Cl2O
Peso molecular (g/mol) 175.01
Número MDL MFCD00010127
Clave InChI LLMLNAVBOAMOEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,3-dichloro, dichlorobenzaldehyde, benzaldehyde, dichloro, ccris 8612, dichlorbenzaldehyd, pubchem3079, 2,3-dichlorobenzaldehyd, benzaldehyde,3-dichloro, 2,3-dichloro-benzaldehyde, acmc-209nf0
PubChem CID 35745
Nombre IUPAC 2,3-diclorobenzaldehído
SMILES ClC1=CC=CC(C=O)=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichlorobenzaldehyde
Punto de fusión 61°C to 65°C
Densidad 1.33
Punto de ebullición 143°C to 145°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 135°C (275°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN1759
Beilstein 508198
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.01
Porcentaje de pureza 98%