Learn More
2,3-Dicloroanilina (grado técnico), TRC
Código de producto. 30373894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Código de producto. Cantidad
30373894 2.5 g
1 options
Código de producto. 30373894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4318402.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloroaniline
CAS 608-27-5
Fórmula molecular C6 H5 Cl2 N
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Benzenamine, 2,3-dichloro-, 2,3-DCA
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3H,9H2
SMILES Nc1cccc(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC 2,3-dicloroanilina
Peso molecular (g/mol) 162.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.9799