Learn More
2,3-Dicloroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414330 500 g 500 g
11404330 100 g 100 g
11494320 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414330 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11524.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 608-27-5 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
2,3-Dichloroaniline is used in dyestuffs, pigments and optical brighteners. It is used as flame retardants for polymers. It is used in the manufacturing of growth regulators, polymer auxiliaries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,3-dicloroanilina se utiliza en colorantes, pigmentos y abrillantadores ópticos. Se usa como retardantes de llama para polímeros. Se emplea en la fabricación de reguladores de crecimiento, auxiliares de polímeros.
Solubilidad
Soluble en éter, alcohol y acetona. Ligeramente soluble en benceno. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilada, lejos de sustancias incompatibles, como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-27-5
Fórmula molecular C6H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 162.013
Número MDL MFCD00007657
Clave InChI BRPSAOUFIJSKOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,3-dichloro, 2,3-dichlorobenzenamine, aniline, 2,3-dichloro, unii-2bl4f1dxvn, 2,3-dichloranilin, 2,3 dichloraniline, 2,3-dichloro-phenylamine, 2bl4f1dxvn, aniline, 2,3-dichloro-7ci,8ci, 2,3-dichlorophenylamine
PubChem CID 11844
ChEBI CHEBI:46636
Nombre IUPAC 2,3-dicloroanilina
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloroaniline
Punto de fusión 20°C to 24°C
Densidad 1.37
Punto de ebullición 250°C to 252°C
Temperatura de inflamación 115°C (239°F)
Índice de refracción 1.606
Cantidad 500 g
Número UN UN3442
Beilstein 472027
Información de solubilidad Soluble in ether,alcohol and acetone. Slightly soluble in benzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.02
Porcentaje de pureza 99%