Learn More
2,3-Dicloro-N'-hidroxibencenocarboximidamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10515954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10515954 10 g 10 g
10497822 250 mg 250 miligramos
10364062 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10515954 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB01106EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 261761-55-1
Fórmula molecular C7H6Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 205.038
Número MDL MFCD01567248
Clave InChI OPOPCNCEDLBYPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichlorobenzamidoxime, hcmhpiwpbbblbbbftocadcpba`, 2,3-dichlorophenyl hydroxyimino methylamine, z-2,3-dichloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9580371
Nombre IUPAC 2,3-dicloro-N'-hidroxibencenocarboximidamida
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dichloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal Cl2C6H3C(=NOH)NH2
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.04
Porcentaje de pureza 97%