Learn More
Éster etílico del ácido 2,3-dicloro-alfa-(2,3-dicloro-4-metoxifenil)-4-metoxi-bencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dichloro-alpha-(2,3-dichloro-4-methoxyphenyl)-4-methoxy-benzeneacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 316382-53-3 |
| Fórmula molecular | C18H16Cl4O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16Cl4O4/c1-4-26-18(23)13(9-5-7-11(24-2)16(21)14(9)19)10-6-8-12(25-3)17(22)15(10)20/h5-8,13H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | ClC1=C(C(C(OCC)=O)C2=CC=C(OC)C(Cl)=C2Cl)C=CC(OC)=C1Cl |
| Nombre IUPAC | 2,2-bis(2,3-dicloro-4-metoxifenil)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 438.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 435.98 |