Learn More
Bromuro de 2,3-dicloro-6-(trifluorometil)bencilo, 97 %
Código de producto. 11387029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387029 1 g 1 g
11397029 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26859.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886501-99-1
Fórmula molecular C8H4BrCl2F3
Peso molecular (g/mol) 307.919
Número MDL MFCD06660275
Clave InChI BTXOBZONYMZJCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-6-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-bromomethyl-3,4-dichloro-1-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 17750717
Nombre IUPAC 3-(bromometil)-1,2-dicloro-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)CBr)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Índice de refracción 1.54
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.93
Porcentaje de pureza 97%