Learn More
Ácido 2,3-dicloro-6-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11376819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11376819 5 g 5 g
11366819 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26756.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25922-43-4
Fórmula molecular C8H3Cl2F3O2
Peso molecular (g/mol) 259.005
Número MDL MFCD06660270
Clave InChI BHQKUOSDTCYXEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dichloro-6-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 11651803
Nombre IUPAC ácido 2,3-dicloro-6-(trifluorometil)benzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 93°C to 96°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.01
Porcentaje de pureza 97%